Fontos dokumentumok
479500
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Szinonimák:
Ethylenebis(dicyclohexylphosphine), 1,2-Ethanediylbis[dicyclohexyl]phosphine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
92.5-96.5 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H48P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Pd-catalyzed decarbonylative C-H coupling of azoles and aromatic esters.
- Ni-catalyzed cross-coupling reaction of aryl fluorides and primary amines.
- Investigations of the role of ligand-based steric effects during the polymerization
- Synthesis of molybdenum nitrosyl complexes for use as Imine hydrogenation catalysts
- Irreversible thermal linkage isomerization of switchable C-N-bound isomers
- Chelating for conversion of trans complexes to cis complexes
Precursor for Iridium trisboryl complexes and the substituent effect on borylation reactions
Ligand for palladium(II) complex catalyzed hydrogenation reactions
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?