Merck
440426
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dicyclohexylphosphino)butane
Szinonimák:
1,4-butane-diylbis(dicyclohexylphosphine)
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H11)2P(CH2)4P(C6H11)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
450.66
Beilstein:
3368850
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-104 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(CCCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H52P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h25-28H,1-24H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNZGLXFLSFWPMP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)