Merck
376728
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(diphenylphosphine)
99%
Szinonimák:
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Diphos, dppe
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.42
Beilstein:
761261
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
137-142 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ligand for metal-catalyzed allylic alkylation; decarboxylation of allylic esters; 1,3-diene synthesis; cycloaddition reactions; carbonylation reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David P Temelkoff et al.
Carbohydrate research, 341(10), 1645-1656 (2006-02-28)
Bis(diphenylphosphino)ethane (DPPE) reacts with pyranosyl azides derived from D-glucose and D-glucuronic acid in the presence of acid chlorides to yield the corresponding glycosyl amides. Reaction rates are comparable to those with triphenylphosphine, however, the byproduct phosphine oxide is easily removed
Huan Jin et al.
Journal of biopharmaceutical statistics, 23(2), 432-446 (2013-02-27)
Motivated by the design and analysis of a specific type of Phase II cancer clinical trials, we derive in this article a class of weighted rank tests for the testing of noninferiority hypotheses with a prespecified margin based on paired
Fiaud, J.-C.; Malleron, J.-L.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1159-1159 (1981)
Ahmar, M.; Cazes, B.; Gore, J.
Tetrahedron Letters, 25, 4505-4505 (1984)
Tsuji, J.; Ohashi, Y.; Minami, I.
Tetrahedron Letters, 28, 2397-2397 (1987)