Fontos dokumentumok
127566
Bis(diphenylphosphino)methane
97%
Szinonimák:
DPPM, Methanediylbis[diphenylphosphine, Tetraphenylmethylenediphosphine, DPM, Methylenebis(diphenylphosphine)
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
118-119 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h1-20H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?