Merck
436437
Sigma-Aldrich
Bis(dicyclohexylphosphino)methane
95%
Szinonimák:
Methylenebis(dicyclohexylphosphine)
Méret kiválasztása
1 G
46 400,00 Ft
46 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
46 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H11)2PCH2P(C6H11)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.58
Beilstein:
5340912
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
46 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
95-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Ru/phosphine catalyzed anti-Markovnikov addition reactions
  • Regioselective Suzuki coupling reactions
  • Ru/phosphine catalyzed homogeneous hydrogenation reactons
  • Mediated cross-coupling reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)