Fontos dokumentumok
592684
Bis(dimethylphosphino)methane
97%
Szinonimák:
DMPM
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.5060 (lit.)
bp
42 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(C)CP(C)C
InChI
1S/C5H14P2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRNJHNUEBDGNEL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of ruthenium carbonyl hydrido phosphanido diphosphine dinuclear complexes
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine complexes
- Phosphorus-phosphorus bond and nuclear spin-spin coupling
- Formation of a catalytic ruthenium(II)-triphos complex
Catalyst for:
- Asymmetric alkylation of racemic secondary phosphines
- Palladium-diphosphine catalyzed carbonylation of ethene
Veszélyességi osztályok
Pyr. Liq. 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?