Fontos dokumentumok
436909
Diurethane dimethacrylate, mixture of isomers
contains 225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor, ≥97%
Szinonimák:
Di-HEMA trimethylhexyl dicarbamate, Diurethane dimethacrylate, Urethane dimethacrylate, methacrylate adduct
Teszt
≥97%
form
liquid
tartalmaz
225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEKHZPDUBLCUHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A monomer in the synthesis of the shape memory polymer that is used as the matrix material for the preparation of high-strength and stiffness composites. These composites show excellent shape memory behavior and mechanical strength, making them suitable for bone fixation devices.
- A crosslinking agent to prepare the denture biomaterials, which contain antifungal drugs incorporated into the polymer matrix for controlling drug delivery.
- A crosslinking agent in the synthesis of anion exchange membranes (AEMs) for use in electrochemical devices.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.