Fontos dokumentumok
411736
1,6-Hexanediol dimethacrylate
contains 75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
1,6-Hexamethylene dimethacrylate, 1,6-Hexanediyl dimethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.02 mmHg ( 100 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥90%
form
liquid
tartalmaz
75.0-125.0 hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
>315 °C (lit.)
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?