Fontos dokumentumok
392111
Isobornyl methacrylate
technical grade
Szinonimák:
IBMA, Methacrylic acid isobornyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
bp
127-129 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC1C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h10-11H,1,6-8H2,2-5H3/t10-,11?,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAXXETNIOYFMLW-JENJKZFGSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.