Fontos dokumentumok
455059
Bisphenol A ethoxylate dimethacrylate
average Mn ~1,700, EO/phenol 15, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
2,2-Bis(4-methacryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A-ethylene oxide adduct dimethacrylate, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mn ~1,700
Minőségi szint
tartalmaz
200 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
összetétel
EO/phenol, 15
törésmutató
n20/D 1.493
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.