Fontos dokumentumok
496669
Tricyclo[5.2.1.02,6]decanedimethanol diacrylate
Szinonimák:
Bis(acryloyloxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6 ]decane, Dicyclopentyldimethylene diacrylate, Dimethyloldicyclopentane diacrylate, Dimethyloltricyclodecane diacrylate, Tricyclo[5.2.1.02,6 ]decanedimethanol diacrylate, Tricyclodecanedimethanol diacrylate
About This Item
Javasolt termékek
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
Minőségi szint
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(OC[C@@H]1[C@H](C2)[C@@H](CCC3COC(C=C)=O)[C@@H]3[C@H]2C1)=O
InChI
1S/C18H24O4/c1-3-16(19)21-9-11-5-6-14-15-8-12(18(11)14)7-13(15)10-22-17(20)4-2/h3-4,11-15,18H,1-2,5-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEBCLRKUSAGCDF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As a monomer in the synthesis or modification of the multifunctional acrylic polymers for solid-phase microextraction fibers.
- As a monomer in the synthesis of (meth) acrylate resins for the development of 3D printing resins to improve impact strength.
- A cross-linking acrylic monomer for the development of denture base resins with improved mechanical properties and biocompatibility by modifying the resin′s composition and incorporating new functionalities. These denture base resins are used in dental applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
(decomposition)
Lobbanási pont (C)
(decomposition)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?