Fontos dokumentumok
759406
Triethylene glycol dimethacrylate
99%, cross-linking reagent polymerization reactions, 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Triethylene glycol dimethacrylate, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
n/D 1.4613
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
1.074 g/mL
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Used as a diluent comonomer in dimethacrylate based dental composites.
- Used as a branching agent in the atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene.
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
332.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
167 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)