Fontos dokumentumok
808725
1,10-Decanediol dimethacrylate
contains 4-Methoxyphenol as inhibitor
Szinonimák:
2-Propenoic acid, 2-methyl-1,1′-(1,10-decanediyl) ester, Decamethylene glycol dimethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Minőségi szint
form
liquid
tartalmaz
4-Methoxyphenol as inhibitor
törésmutató
n/D 1.462
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)