Fontos dokumentumok
246840
Trimethylolpropane trimethacrylate
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, technical grade
Szinonimák:
Acryester TMP, Blemmer PTT, PTMA, TMPTMA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
tartalmaz
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Poly(hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) nanocomposites that are used in the dental industry.
- Silicone rubber with a reduced bleed-out ratio.
- Organic monolithic column by living/controlled free-radical polymerization. This column can be used as a stationary phase in capillary liquid chromatography.
- Macroporous poly (glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate) materials with fine controlled porous properties.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)