511447
Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
97%, powder
Szinonimák:
BAPOs, Bisacylphosphine oxides
Teszt
97%
form
powder
mp
131-135 °C (lit.)
oldhatóság
acetone, acetonitrile, toluene, and hexanediol diacrylate: soluble
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(C(=O)c2c(C)cc(C)cc2C)c3ccccc3
InChI
1S/C26H27O3P/c1-16-12-18(3)23(19(4)13-16)25(27)30(29,22-10-8-7-9-11-22)26(28)24-20(5)14-17(2)15-21(24)6/h7-15H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUCYFKSBFREPBC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Radical polymerization of dental resins. BAPO enhances the polymerization rate and conversion compared to other initiators.
- Preparation of divinylbenzene modified polymer-based ceramic materials for high temperature sensor applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.