Merck
412090
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate diacrylate
average Mn ~512, EO/phenol 2
Szinonimák:
Bis(4-acryloxypolyethoxyphenyl)propane, Bisphenol A polyethylene glycol diether diacrylate, Ethoxylated bisphenol A diacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~512
tartalmaz
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
összetétel
EO/phenol, 2
törésmutató
n20/D 1.534
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)