Merck
422150
Sigma-Aldrich
Triphenylsilanethiol
98%
Szinonimák:
Mercaptotriphenylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3SiSH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.47
Beilstein:
2941369
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES string
S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQDRKELSDPESDZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triphenylsilanethiol, also known as triphenylsilyl mercaptan, is an organosilicon compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. It can be used as a reagent for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, such as the Stille coupling and the Sonogashira coupling reactions.
Alkalmazás
Triphenylsilanethiol can be used as:      
  • A reactant to synthesis β-hydroxymercaptans or β-dihydroxysulfides by ring opening of epoxides.      
  • An additive in the selective C–H bond functionalization of widely available trialkylamine scaffolds.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 34, 3363-3363 (1993)