Fontos dokumentumok
659452
1-Adamantanethiol
95%
Szinonimák:
1-AD, 1-AdSH, 1-AdmSH
Teszt
95%
form
solid
mp
99-106 °C
SMILES string
SC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16S/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADJJLNODXLXTIH-CHIWXEEVSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?