Merck
235385
Sigma-Aldrich
tert-Butyl nitrite
90%
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl nitrite
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CONO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
Beilstein:
1209339
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
61-63 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very soluble(lit.)
carbon disulfide: very soluble(lit.)
chloroform: very soluble(lit.)
diethyl ether: very soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
O-nitroso
nitroso
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
tert-Butyl nitrite (TBN) is an efficient NO source. TBN participates in photocatalyzed conversion of aryl- and heteroarylamines to selenides. It also participates in radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes.
Alkalmazás
tert-Butyl nitrite has been used as reagent:
  • for diazotization and nitros­ation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes
  • for the preparation of aryl azides from aryl amines
Egyéb megjegyzések
remainder 2-methyl-2-propanol
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3494-3494 (1977)
tert-Butyl Nitrite.
Liu Y.
Synlett, 2011(08), 1184-1185 (2011)
The Journal of Organic Chemistry, 42, 2426-2426 (1977)
Daisuke Hirose et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 1713-1717 (2013-09-26)
Water induces a change in the product of radical multifunctionalization reactions of aliphatic alkenes involving an sp(3) C-H functionalization by an 1,5-hydrogen shift using tert-butyl nitrite and molecular oxygen. The reaction without water, reported previously, gives nitrated γ-lactols, whereas the
The Journal of Organic Chemistry, 42, 2431-2431 (1977)