Fontos dokumentumok
C105600
Cyclohexanethiol
97%
Szinonimák:
Cyclohexyl mercaptan, Hexahydrothiophenol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10.3 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
SC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMKBCTPCXZNQKX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.