Merck
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5ZnBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)