Fontos dokumentumok
257222
Trimethylaluminum
97%
Szinonimák:
Aluminum trimethanide, TMA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
69.3 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
leírás
heat of vaporization: ~41.9 kJ/mol (dimer)
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: aluminum
bp
125-126 °C (lit.)
127 °C/760 mmHg
20 °C/8 mmHg
56 °C/50 mmHg
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a growth initiator to synthesize self-assembled aluminum nanoparticles via atomic layer deposition.
- As a precursor to synthesize aluminum-doped ZnO thin films(AZO) for electron transport layer of perovskite solar cells. TMA enhances electrical conductivity and thermal stability of perovskite layers.
- To fabricate Al2O3-coated Si-alloy anodes for Li-ion batteries. This coating helps to suppress the volume expansion of Si and improves cell stability.
- To fabricate Al2O3-coated graphite electrode with superior anti-self-discharging behavior (260 h) with long stability (900 cycles), for Al-ion battery.
Kiszerelés
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.