Merck
406023
Sigma-Aldrich
Diethylzinc solution
1.0 M in heptane
Szinonimák:
Zincdiethyl
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.51
Beilstein:
3587207
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in heptane
bp
98 °C
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diethylzinc solution can be used in the synthesis of:
  • Bis(pyridylpyrrolyl)zinc luminescent complexes.
  • A versatile building block, 5-(ketoaryl)thiazole.
  • ZnxCd1-xSe nanocrystals having high luminescence properties.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pyridylpyrrolides as alternatives to cyclometalated phenylpyridine ligands: synthesis and characterization of luminescent zinc and boron pyridylpyrrolide complexes.
Klappa JJ, et al.
Dalton Transactions, 883-891 (2004)
Composition-Tunable ZnxCd1-xSe nanocrystals with high luminescence and stability.
Xinhua Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(28), 8589-8594 (2003)
Practical synthesis of a highly functionalized thiazole ketone.
Frey LF, et al.
Tetrahedron, 59(33), 6363-6373 (2003)
Hong Li et al.
The Journal of organic chemistry, 73(18), 7398-7401 (2008-08-15)
Direct asymmetric aldol reaction of aryl ketones with aryl aldehydes catalyzed by chiral metal complex is reported for the first time herein. Two novel semicrown chiral ligands 1a and 1b were synthesized from (S)- and (R)-BINOL, respectively, and then employed
Efficient chirality switching in the addition of diethylzinc to aldehydes in the presence of simple chiral alpha-amino amides.
M Isabel Burguete et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(47), 9002-9005 (2007-09-26)