Fontos dokumentumok
165336
Methylboronic acid
97%
Szinonimák:
Methaneboronic acid
Teszt
97%
form
solid
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES string
CB(O)O
InChI
1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- In the palladium-catalyzed Stille and Suzuki-Miyaura cross-couplings.
- In the microwave-heated heterogeneous palladium (Pd)-catalytized reactions.
- In ruthenium (Ru)-catalyzed silylation reactions
- To prepare bis(aminotropone) titanium (Ti) catalysts for ethylene polymerizations.
- In the enantioselective asymmetric bromoaminocyclization and bromoaminocyclization using amino-thiocarbamate catalysts.
- To prepare common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals.
- To prepare chrysin analogs by Suzuki-Miyaura coupling reactions.
- To prepare casein kinase I inhibitors.
- In the divergent C-H functionalizations directed by sulfonamide pharmacophores in drug discovery.
- In the synthesis of unsymmetrical monosulfides from disulfides via copper-catalyzed coupling with boronic acids.
- In a palladium-catalyzed coupling with enol tosylates.
- For derivatizing many carbohydrates and biologically active compounds for GLC analysis.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)