Merck
568112
Sigma-Aldrich
Diisopropylzinc solution
1.0 M in toluene
Szinonimák:
Bis(1-methylethyl)zinc, Bis(isopropyl)zinc
About This Item
Lineáris képlet:
Zn(CH(CH3)2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in toluene
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[Zn]C(C)C
InChI
1S/2C3H7.Zn/c2*1-3-2;/h2*3H,1-2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDUNMLRPPVCIGP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Diisopropylzinc is a general reagent used in the organic asymmetric synthesis such as the asymmetric synthesis of [6]?helicene, [5]-helicene and, enantiomerically enriched 5-pyrimidyl alkanol.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
23.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Asymmetric Synthesis of Chiral Secondary Alcohols with Isopropyl Substituents by the Catalytic Enantioselective Addition of Diisopropylzinc to Aldehydes Using N, N-Dialkylnorephedrines as Chiral Catalysts.
Soai, Kenso et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(25), 7908-7909 (1994)
Asymmetric induction by helical hydrocarbons:[6]-and [5] helicenes.
Sato, Itaru et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113(6), 1130-1132 (2001)
Stereoselective preparation and reactions of configurationally defined dialkylzinc compounds.
Boudier, Andreas et al.
Chemistry?A European Journal , 6(15), 2748-2761 (2000)
Highly enantioselective synthesis of organic compound using right-and left-handed helical silica.
Sato, Itaru et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 721-724 (2003)