Fontos dokumentumok
417246
Dimethylzinc solution
1.0 M in heptane
Szinonimák:
Dimethylzinc
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in heptane
bp
44-46 °C
sűrűség
0.724 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Zn]C
InChI
1S/2CH3.Zn/h2*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXAZMDOAUQTMOW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Dimethylzinc is a diorganozinc reagent and nucleophile used in the synthesis of propargylic amines.
Alkalmazás
- A catalyst with nickel for the stereoselective C−2 alkenylation and dialkenylation of pyridine derivatives by alkynes to give monoalkenylation products.
- A reagent with aldehydes and 2-methoxyaniline for the synthesis of enantioselective alkyl and aralkyl secondary amines via one-pot three-component coupling reaction in the presence of zirconium tetraisopropoxide.
- A methylating reagent for methylation of fluoroalkylated pyruvates in the presence of copper/chiral diphosphine catalyst.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?