Merck
177199
Sigma-Aldrich
Methyl propargyl ether
≥97%
Szinonimák:
3-Methoxy-1-propyne, Methyl 2-propynyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.09
Beilstein:
878166
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YACFFSVYSPMSGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The Raman spectra of methyl propargyl ether has been studied.
Alkalmazás
Methyl propargyl ether was used in the synthesis of [Ru3(μ3-κ(2)-HNNMe2)(μ3-κ(2)-MeOCH2CCH2)(μ-CO)2(CO)6].
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Javier A Cabeza et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(20), 6040-6052 (2005-07-30)
The reactions of the hydrido-triruthenium cluster complex [Ru3(mu-H)(mu3-kappa(2)-HNNMe2)(CO)9] (1; H2NNMe2 = 1,1-dimethylhydrazine) with alkynes that have alpha-hydrogen atoms give trinuclear derivatives containing edge-bridging allyl or face-capping alkenyl ligands. Under mild conditions (THF, 70 degrees C) the isolated products are as
Conformational stability, barriers to internal rotation, ab initio calculations and vibrational assignment of methyl propargyl ether.
Journal of Molecular Structure, 320, 193-216 (1994)