Fontos dokumentumok
5.89568
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
Szinonimák:
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
102391
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.22
product name
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup