Fontos dokumentumok
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
Szinonimák:
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
230-625-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.5 hPa ( 57 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
255 °C
hatékonyság
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.6-9.3 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
sűrűség
1.064 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup