Fontos dokumentumok
435651
Trimethoxyphenylsilane
≥94%
Szinonimák:
(Trimethoxysilyl)benzene, Phenyltrimethoxysilane
Teszt
≥94%
Forma
liquid
szennyeződések
1-3% methyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?