Fontos dokumentumok
435716
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
szennyeződések
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
sűrűség
1.252 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)
- as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)
- Gd/SiO2 nanoparticles
- mesoporous silica nanoparticles
- CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?