Fontos dokumentumok
551635
Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane
95%
Szinonimák:
N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, [3-(Methylamino)propyl]trimethoxysilane
Teszt
95%
Forma
liquid
bp
106 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C7H19NO3Si/c1-8-6-5-7-12(9-2,10-3)11-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?