Merck
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Szinonimák:
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
tartalmaz
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)