Fontos dokumentumok
409006
Di(ethylene glycol) dimethacrylate
95%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
2,2′-Oxybisethanol dimethacrylate, 2,2′-Oxydiethyl dimethacrylate, Diethylene glycol, dimethacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Di(ethylene glycol) dimethacrylate, 95%
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
tartalmaz
300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
methacrylate
α-end
methacrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O5/c1-9(2)11(13)16-7-5-15-6-8-17-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFCMNSHQOZQILR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Urethane dimethacrylate-based photopolymerizable resins for stereolithography 3D printing: A physicochemical characterisation and biocompatibility evaluation.: This study explores the use of urethane dimethacrylate-based resins in stereolithography 3D printing. It includes an in-depth physicochemical characterization and assesses the biocompatibility of the materials, highlighting their potential for medical and dental applications (Pitzanti G et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?