Merck
412120
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate (1PO/OH) triacrylate
contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Glycerol propoxylate triacrylate, Propoxylated glycerin triacrylate, Propoxylated glyceryl triacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
[H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]lCH2][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]m][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]nCH2][-CH]
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~428
tartalmaz
300 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCO.OC(=O)C=C.OCC(O)CO
InChI
1S/C21H32O9/c1-4-19(22)28-13-7-10-25-16-18(27-12-9-15-30-21(24)6-3)17-26-11-8-14-29-20(23)5-2/h4-6,18H,1-3,7-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMQYPVOQAARSNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
495.5 °F
Lobbanási pont (C)
257.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)