Merck
480797
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diacrylate
90%, technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Ethylene diacrylate, Ethylene glycol dipropenoate
About This Item
Lineáris képlet:
(H2C=CHCO2CH2-)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Terméknév
Ethylene glycol diacrylate, 90%, technical grade
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
66-68 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hossein Sojoudi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(7), 7330-7337 (2019-01-29)
Blockage of pipelines due to accretion of salt particles is detrimental in desalination and water-harvesting industries as they compromise productivity, while increasing maintenance costs. We present a micro-/nanoscale approach to study fundamentals of scale formation, deposition, and adhesion to engineered
Rebecca E Dey et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 106(1), 255-264 (2017-09-12)
There is a clinical need for a synthetic bone graft substitute that can be used at sites of surgical intervention to promote bone regeneration. Poly(vinylphosphonic acid-co-acrylic acid) (PVPA-co-AA) has recently been identified as a potential candidate for use in bone