Fontos dokumentumok
86680
Tetraethylene glycol dimethacrylate
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
PEG bismethacrylate, PEG dimethacrylate, PEG hydrogel
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
tartalmaz
~0.006% hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.463
sűrűség
1.082 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
methacrylate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C(C)C(OCCOCCOCCOCCOC(C(C)=C)=O)=O
InChI
1S/C16H26O7/c1-13(2)15(17)22-11-9-20-7-5-19-6-8-21-10-12-23-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTHJXDSHSVNJKG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Reducing Polymerization Shrinkage: Study focused on reducing polymerization shrinkage in dental restorative composites by using various multifunctional (meth)acrylates including TEGDMA (Świderska et al., 2014).
- Anti-Metastasis and Anti-Angiogenic Activities: Identification of TEGDMA′s potential anti-cancer drug properties due to its anti-metastasis and anti-angiogenic activities (Oh et al., 2018).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?