Fontos dokumentumok
335681
Ethylene glycol dimethacrylate
98%, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene glycol, 1,2-Ethanediol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ethylene glycol dimethacrylate, 98%, contains 90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 21.1 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
90-110 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
98-100 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
methacrylate
α-end
methacrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A terpolymer system, poly(acrylonitrile-co-Ethyleneglycol dimethacrylate-co-vinylbenzyl chloride), which is applicable as a sorbentin pharmaceuticals adsorption.
- PVA (polyvinyl alcohol) based hydrogel by free-radicalcopolymerization. These PVA polymer networks can be used as drug deliverysystems.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.