Merck
411752
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol diacrylate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
500 ppm hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hanzhuo Fu et al.
Electrophoresis, 37(21), 2882-2890 (2016-11-05)
This paper details a method for separation and identification of six antidepressant compounds using an acrylate-based porous monolithic capillary. Detection takes place using CEC coupled with UV or mass spectrometric detection. The CEC-UV method provides an effective and efficient method