Fontos dokumentumok
246816
1,6-Hexanediol diacrylate
technical grade, 80%
Szinonimák:
Hexamethylene glycol diacrylate, Hexane-1,6-diyl diacrylate, HDODA
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
80%
Forma
liquid
tartalmaz
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-11(13)15-9-7-5-6-8-10-16-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- A monomer for the synthesis of poly(1,6-hexanediol diacrylate) (PHDA)-based polymer microspheres and bifunctional microcapsules. The resulting PHDA-based polymer embedded with TiO2 nanoparticles finds uses in various potential applications in fields such as sensing, drug delivery, and photonics.
- A sensitizer in the UV-curable inks commonly used in the printing industry.
- A cross-linking agent in conjunction with a photocatalytic system to modify cellulose material. The resulting crosslinked cellulose material finds uses in various potential applications such as paper manufacturing, textiles, and biomedical devices.
- A monomer in the synthesis of polyurethane acrylate (PUA) which is used to produce polymer electrolytes for use in lithium batteries.
- A resin (copolymer of 1,6-hexanediol diacrylate and styrene) by suspension polymerization, which is applicable in the preparation of hydrophobic peptide sequences.
- Monodispersed poly(HDDA)/TiO2 microspheres, applicable in the degradation of methylene blue.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)