Merck
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
Szinonimák:
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
About This Item
Lineáris képlet:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
644.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~644
tartalmaz
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.46
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)