Fontos dokumentumok
408255
Neopentyl glycol diacrylate
Szinonimák:
(2,2-Dimethyl-3-prop-2-enoyloxypropyl) prop-2-enoate, 2,2-Dimethylpropanediol diacrylate, 2-Propenoic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediyl ester, Neopentanediol diacrylate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
225 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
sűrűség
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H16O4/c1-5-9(12)14-7-11(3,4)8-15-10(13)6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXFQRSUWYYSPOC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?