Merck
136131
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
97%
Szinonimák:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole, 1,2DMZ
Méret kiválasztása
5 G
6 180,00 Ft
100 G
18 600,00 Ft
500 G
60 100,00 Ft
6 180,00 Ft
Listaár10 300,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
6 180,00 Ft
100 G
18 600,00 Ft
500 G
60 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
6 180,00 Ft
Listaár10 300,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
bp
204 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
sűrűség
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nccn1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Dimethylimidazole reacts with copper(II) tetraacetate to yield cis-bis(acetato)bis(1,2-dimethylimidazole) copper(II) complex[1]. It undergoes Menschutkin reaction with benzyl bromide to yield 3-benzyl-1,2-dimethylimidazolium bromide and kinetics of reaction was studied in various ionic liquids and molecular organic solvents[2].
Alkalmazás
1,2-Dimethylimidazole was used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride[3]. It was also used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts[4].
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M M Fitzgerald et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 4(9), 1844-1850 (1995-09-01)
The activated state of cytochrome c peroxidase, compound ES, contains a cation radical on the Trp-191 side chain. We recently reported that replacing this tryptophan with glycine creates a buried cavity at the active site that contains ordered solvent and
Alain Lesimple et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 43(1), 35-41 (2007-07-10)
A number of 1,2-dimethylimidazole ionic liquids substituted on N(II) with alkyl chains of varying lengths terminated with sulfur-containing groups were investigated by electrospray high-resolution tandem Fourier-transform mass spectrometry. Fragmentation pathways are strongly dependent on the oxidation state of the sulfur
Peng Lu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(48), 17752-17762 (2019-11-26)
A short imidazolium based dication, with only three methylene units in the spacer linker, selectively directs the crystallization of zeolite HPM-12 (*UOE) as long as there is enough germanium present in the synthesis gel. The integrity of the dication is
Wesley A Henderson et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (35)(35), 3708-3710 (2006-10-19)
The crystal structures and thermal behavior of the 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexa-fluorophosphate salts are compared with the analogous 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium salts to examine the influence of the ether oxygen on salt thermal properties for a typical constituent cation used in the
The coordination environment of mitochondrial cytochromes b.
K R Carter et al.
FEBS letters, 132(2), 243-246 (1981-09-28)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?