Merck
228001
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxazolidinone
99.5%
Szinonimák:
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.5%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methyl-2-oxazolidinone mixed with ethylene carbonate or dimethyl carbonate in the presence of lithium tetrafluoroborate or lithium hexafluorophosphate has been used as an electrolyte in lithium batteries.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Is 3-methyl-2-oxazolidinone a suitable solvent for lithium-ion batteries?
Gzara L, et al.
Journal of Power Sources, 156(2), 634-644 (2006)