Fontos dokumentumok
186317
N,N-Diethylformamide
99%
Szinonimák:
N-Formyldiethylamine
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
sűrűség
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CCN(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.