Fontos dokumentumok
8.18212
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
for synthesis
Szinonimák:
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-304-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
305 °C
hatékonyság
1261 mg/kg LD50, oral (Rat)
986 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-8.4 % (v/v)
kinematic viscosity
1.43 cSt(40 °C)
mp
8 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 114 °C
sűrűség
1.056 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Concentration of 1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone in aqueous solutions by sweeping gas membrane distillation: from bench to industrial scale. This study explores the characteristics and applications of 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone (DMI) as a dipolar aprotic solvent, between tetrahydrofuran (THF) and hexamethylphosphoramide (HMPA) (R Abejón, et al., 2019).
  • Photocatalyzed iron-based ATRP of methyl methacrylate using 1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as both solvent and ligand. This paper discusses the use of DMI in green solvent applications, highlighting its dual role as a solvent and ligand in polymerization processes (J Wu, et al., 2017).
  • Perovskite solar cells fabricated by using an environmental friendly aprotic polar additive of 1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone. The study showcases the application of DMI in improving the quality of perovskite films for solar cells (L Zhi, et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup