Fontos dokumentumok
438308
Tetrabutylammonium sulfate solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.417
bp
84 °C
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Dimethyl sulfate and diisopropyl sulfate as practical and versatile O-sulfation reagents: This article discusses the comparison of tetrabutylammonium sulfate with other sulfation reagents, underlining its versatility and efficiency in organic synthesis, especially in sulfation reactions (Yue et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)