Merck
736090
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridine
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
35-40 °C
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
225.0 °F
Lobbanási pont (C)
107.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cosima Damiana Calvano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(17), 4015-4038 (2018-04-24)
Since its introduction in the 1980s, matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS) has gained a prominent role in the analysis of high molecular weight biomolecules such as proteins, peptides, oligonucleotides, and polysaccharides. Its application to low molecular weight compounds
Mariana Certal et al.
Cell calcium, 58(5), 518-533 (2015-09-02)
During myocardial ischemia and reperfusion both purines and pyrimidines are released into the extracellular milieu, thus creating a signaling wave that propagates to neighboring cells via membrane-bound P2 purinoceptors activation. Cardiac fibroblasts (CF) are important players in heart remodeling, electrophysiological