Merck
77200
Sigma-Aldrich
tert-Butyl peroxybenzoate
technical, ≥95.0% (RT)
Szinonimák:
tert-Butyl perbenzoate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
Beilstein:
1342734
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
3.36 mmHg ( 50 °C)
grade
technical
Teszt
≥95.0% (RT)
form
liquid
szennyeződések
~2% tert-butyl benzoate
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.50
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
peroxide
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup - Decomposition
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup - Decomposition
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemical and Engineering News, 59, 19-19 (1981)
M Athar et al.
Carcinogenesis, 10(8), 1499-1503 (1989-08-01)
Humans are exposed to various peroxy and hydroperoxy compounds which are in use in the cosmetic, pharmaceutical and polymer industries and which are also generated as a result of the peroxidative metabolic conversion of certain lipids. This study was designed
Margaret Hanausek et al.
Carcinogenesis, 25(3), 431-437 (2003-11-25)
Screening of newly synthesized organic peroxides for tumor initiating/promoting activity would be greatly facilitated if predictive methodologies could be developed using topical exposures shorter than those required for definitive tumor assessment in mouse skin models. Nine organic peroxides [benzoyl peroxide