Merck
401471
Sigma-Aldrich
Palladium(II) hexafluoroacetylacetonate
Szinonimák:
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Lineáris képlet:
Pd(C5HF6O2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
520.52
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: palladium
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Alkalmazás
Used in a redox transmetalation reaction to enhance CVD alloying technology for copper. Also used in the simultaneous etching of copper and deposition of palladium for applications in ultra large-scale integrated devices.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)